Documentos Principais
EZFITL0W01
Millipore
EZ-Fit® Manifold,1-place for Microfil® V or Microfil® S filtration units
General microbiological analysis
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
EZ-Fit Manifold is available with the new Microfil head for use with presterilized, ready-to-use funnels and membranes.
Aplicação
General microbiological analysis
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany