Documentos Principais
EZFITMIHE
Millipore
Cabeçote de filtração Microfil®
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
Sinônimo(s):
Cabeçote de filtração do coletor EZ-Fit®, Compatível com unidades de filtração Microfil®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316L stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cabeçote de filtração MICROFIL® foi projetado para melhorar a facilidade de uso, reduzir a manutenção e limitar o risco de contaminação. Um aro contínuo permite a transferência de membrana fácil e segura com pinça, reduzindo o risco de tocar a área de filtração da membrana. O suporte de filtração poroso pode ser removido, basta pressionar para baixo em qualquer lugar ao redor da sua borda. Esses cabeçotes de filtração oferecem compatibilidade total com as unidades de filtração EZ-FIT®, funis de aço inoxidável e de vidro.
Aplicação
O cabeçote de filtração MICROFIL® é um acessório do coletor EZ-FIT® usado durante a filtração de amostras de teste para análise microbiológica em geral, testes de biocarga e monitoramento de água.
Embalagem
EZFITMIHE1: 1 unidade
EZFITMIHE3: 3 unidades
Vem com o suporte de membrana porosa EZFITFRIT3
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany