Documentos Principais
EZHAWG474
Millipore
Filtros EZ-Pak, 0,45 µm, diâmetro de 47 mm, brancos, quadriculados
EZ-Pak® Membrane Filter
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
Sinônimo(s):
Filtro de membrana EZ-Pak®, Filtros de membrana, Membranas semipermeáveis
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Nível de qualidade
Agency
ISO 7704
descrição
General microbiological analysis
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante/nome comercial
EZ-Pak®
diâmetro do filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros EZ-Pak são feitos de ésteres mistos de celulose (MCE) com tamanho de poro de 0,45 μm, brancos, quadriculados e com 47 mm de diâmetro. Esses filtros têm altas taxas de recuperação e são mais apropriados para testes microbiológicos em geral. As membranas e dispensador EZ-Pak revolucionaram o manuseio de filtros para testes de métodos de filtração por membrana (FM), combinando os benefícios de membranas estéreis, embaladas individualmente, prontas para uso, com facilidade de manuseio exclusiva.
Aplicação
Esses filtros têm aplicações nos setores clínico, de cosméticos, ambiental, de alimentos e bebidas, CQ industrial e farmacêutico. Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Conteúdo relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
Questions
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Ok
    Very good system.....................................
    Helpful?
  1. LKO
    • Review 1
    • Votes 0
    2 out of 5 stars.
    OK
    nice product and chemical is very useful for research
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  2. 1 Ratings-Only Review