Documentos
FHLC02500
Millipore
Filtro de membrana LCR
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
LCR Membrane Filter
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane (hydrophobic)
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
característica
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parâmetro
130 °C max. temp.
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
140 μm , maximum
gravimetric extractables
0.5%
tamanho de poro
0.45 μm pore size
80 % porosity
enviado em
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
FHLC04700FHLC01300FHLP03700
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp.
parameter
130 °C max. temp., 60 mL/min-cm2 water flow rate, 8 L/min-cm2 air flow rate
pore size
0.45 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 80 % porosity
pore size
0.45 μm pore size, 85 % porosity
Descrição geral
A membrana LCR é uma membrana de PTFE hidrofílica não suportada e compatível com todos os solventes de HPLC usados comumente. A membrana é submetida a um processo de tratamento especial para remover todos os extraíveis residuais, para garantir que ela não adicione nada aos seus solventes de HPLC, fornecendo resultados de análise mais claros.
Recursos & Benefícios:
•A membrana hidrofílica pode ser usada para filtrar fluidos aquosos sem umedecimento prévio
•A membrana ultralimpa não adiciona extraíveis às suas amostras ou solventes
Aplicações:
filtração de fase móvel de HPLC; clarificação de ácidos, bases e soluções proteicas diluídas; isolamento de RNA
Código do filtro: FHLC
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Tamanho de poro de 0,45 µm, hidrofílica, de PTFE, de 25 mm de diâmetro
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Membrane Filtration in Wastewater Testing
How to select an appropriate disc membrane or syringe filter for wastewater testing methods.