Documentos Principais
GVHP04700
Millipore
Filtro de membrana Durapore®, 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (at 25 inches Hg withmethanol prewet)
85 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
125 μm , typical
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
capacidade
150 μg/cm2
ponto de bolha
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Esterilização a ar
  • Esterilização a gás
  • Filtração por solvente
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para cultura e análise posteriores
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3