HAWG047S6
Filtros S-Pak, 0,45 µm, diâmetro de 47 mm, brancos, reticulados
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Sinônimo(s):
Filtro de membrana S-Pak®, Filtros de membrana, membranas semipermeáveis
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
fabricante/nome comercial
S-Pak®
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Conteúdo relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing