Todas as fotos(2)
HNWP04700
Millipore
Filtro de rede de náilon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Hydrophilic Nylon net membrane filter, Nylon Net Filter, Nylon membrane filter discs
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
esterilidade
non-sterile
característica
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
170 μm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
ponto de bolha
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
enviado em
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
HNWP02500RNWP04700GNWP02500
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
filter diam.
47 mm
filter diam.
25 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
25 mm
Descrição geral
Código do filtro: HNWP
Filtros de náilon são compatíveis com uma ampla gama de solventes. Existem dois tipos disponíveis: 1) Filtros de membrana de náilon com tamanhos de poro variando de 0,20 a 1,2 µm, e 2) Filtros de rede tecidos com aberturas na malha variando de 5 a 180 µm.
O nosso filtro de rede tecido de náilon de 5 µm (NY054700) é comumente usado na indústria automotiva para análise de limpeza.
Características & Benefícios:
•Ampla gama de tamanhos de poro disponíveis
•Resistentes a solventes agressivos
Aplicações:
remoção de partículas e clarificação; filtração de solventes; análise de partículas; monitoramento da pintura; análise de limpeza automotiva
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Tamanho de poro de 0,45 um, membrana de náilon hidrofílica, 47 mm de diâmetro
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Eppendorf® epT.I.P.S. standard volume range 0.1-20 μL
Z640077
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
vibrant-m
58067
Nylon 66 Filter Membranes
Immobilon®-NC Transfer Membrane 47 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Millipore
HATF04700
Immobilon®-NC Transfer Membrane
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Z290807
Nylon filter membranes
PES Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Millipore
GPWP04700
PES Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
Chen He et al.
International journal of phytoremediation, 22(2), 184-200 (2019-08-28)
Atmospheric particulate matters (PM) caused by urban traffic system put residents' health at serious risk. As a method of phytoremediation to mitigate this risk, roadside plants show significant potential to remove PM from the air. However, the relationship between traffic
Chen He et al.
Environmental science and pollution research international, 27(6), 5825-5844 (2019-12-20)
Particulate matter in European cities, especially in urban areas, is mainly from urban road traffic and constitutes a great threat to the health of inhabitants. Therefore, understanding of the role of common urban roadside plant plays for particulate matter (PM)