Documentos
HP01PPVT0
Millipore
Optiseal Sanitary Cartridge Housing T-line
Small-volume applications
eCl@ss:
32031603
material
316L stainless steel
silicone seal
Nível de qualidade
manufacturer/tradename
OptiSeal®
availability
available only in North America
parâmetro
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
A
19.6 cm (7.7 in.)
C
20.2 cm
inlet to outlet W
17.7 cm (7 in.)
peso
1.25 kg (2.75 lb)
conector
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
código do cartucho
double O-rings (2-123; hold-down tabs)
compatibilidade
for use with Optiseal Cartridge Filter
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
HP01PPVN0H0MMMUSTCH0MMMUSAC
L
20.2 cm
L
20.2 cm
L
22.1 cm (8.7 in.)
L
19.8 cm (7.8 in.)
fitting
3 in. base-dome connection O-ring (2-335), 1/4 in. drain/vent hose barb, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
3 in. base-dome connection O-ring (2-335), 1/4 in. drain/vent hose barb, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
4 in. base-dome connection O-ring (2-337), 1/4 in. drain/vent hose barb, 1 in. gauge port sanitary flange, 1 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
3 in. base-dome connection O-ring (2-335), 1/4 in. drain/vent hose barb, 1 in. gauge port sanitary flange, 1 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Optiseal Cartridge Filter
compatibility
for use with Optiseal Cartridge Filter
compatibility
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
compatibility
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
manufacturer/tradename
OptiSeal®
manufacturer/tradename
OptiSeal®
manufacturer/tradename
Millidisk®
manufacturer/tradename
Millidisk®
availability
available only in North America
availability
available only in North America
availability
available only in North America
availability
available only in North America
Descrição geral
Device Configuration: T-line
Aplicação
Small-volume applications
Características e benefícios
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Outras notas
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Informações legais
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA