Documentos Principais
HVHP04700
Millipore
Filtro de membrana Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
125 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
75 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As membranas Durapore® fornecem altas taxas de fluxo e rendimento, com baixo teor de compostos extraíveis e ampla compatibilidade química. A membrana Durapore hidrofílica se liga a bem menos proteínas que as membranas de náilon, nitrocelulose ou PTFE.
Características e Benefícios
- disponível com vários tamanhos de poro (nas variedades hidrofílica e hidrofóbica) pra se adequar às necessidades da sua aplicação
- Os filtros da membrana Durapore têm capacidade muito baixa de ligação a proteínas, para minimizar a interação com a sua amostra e maximizar a recuperação
Código do filtro: HVHP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Clarificação do ar
  • Filtração de gás e solvente
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.