Documentos Principais
IT5INS001
Millipore
Instrumento de teste de integridade do filtro Integritest® 5
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Integritest®
Nível de qualidade
Parâmetros
1-40 °C temperature
Altura
23.1 cm (9.1 in.)
Largura
39.1 cm (15.4 in.)
Profundidade
43.2 cm (17 in.)
peso
<10.5 kg (23 lb)
compatibilidade
for use with INTEGRITEST® 5
temperatura de armazenamento
10-30°C
Aplicação
Tipo de teste
Ponto de bolha
Difusão
HydroCorr
Teste de integridade à base de água HydroCorr
Outras notas
Pressão máxima de entrada: Ar limpo e seco ou fonte de nitrogênio de 1,4 – 8,2 bar (20 – 120 psi) pelo menos 1 bar (15 psi) acima da pressão de teste mais alta
Informações legais
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany