KEGBG003HH3
Millipore Express® SPG 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 300, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm
Sinônimo(s):
Gamma Phobic Opticap® XL 300 Express SPG 0.2 hose barb
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XL 300
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) (continuous)
60 psig max. inlet pressure
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
11.9 cm (4.7 in.)
Diâmetro
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.048 m2
diâm. conexão de entrada
9/16 in.
L entrada para a saída
11.9 cm (4.7 in.)
diam. conexão de saída
9/16 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤3 mg
Matriz
Millipore Express® SPG
tamanho de poro
0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥1210 mbar (17.5 psig), air with 70/30% IPA/water at 23 °C
conector
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Condições de expedição
ambient
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13