KHGLS10FH1
Cápsula multicamadas Durapore® 0,45/0,22 µm, Opticap® XL
Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyester support
polyethylene support
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Tamanho do dispositivo
10 in.
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
diam. conexão de saída
9/16 in.
Matriz
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
conector
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Descrição geral
Nota de preparo
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Nota de análise
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informações legais
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa