KMP4G05TT1
Milligard® PES 1.2/0.45 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 5
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XL 5
Características
hydrophilic
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
8.5 in.
Largura
4.2 in.
tamanho do centro
, polypropylene
área de filtração
0.3 m2
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
conector
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Aplicação
Características e benefícios
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Embalagem
Outras notas
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa