Documentos Principais
KMP8G05TT1
Millipore
Milligard® PES 1,2/0,8 µm, Cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 5
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XL 5
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
8.5 in.
Largura
4.2 in.
tamanho do centro
, polypropylene
área de filtração
0.29 m2
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
conector
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrição geral
Milligard® PES 1.2/0.8 µm filters are designed for reliable particulate removal from a broad range of fluid streams. When used upstream of sterilizing-grade filters or other unit operations, they improve processing efficiency.Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Aplicação
Prefiltration
Características e benefícios
  • Fast flow and high throughput
  • Predictable scalability from small-scale to production-size devices
  • High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
  • Single-use, gamma-ready formats
  • Caustic stable
Embalagem
PE Bag
Outras notas
Directions for Use
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Filters are designed, developed and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to the ISO 9001 Quality Systems Standard. Certificate of Quality is available online for all filters.
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.