Merck
LAGR04TP1
Millipore
Cartucho Aervent® 0,2 µm, Optiseal®
OptiSeal® 4 in., pore size 0.2 μm, matrix Aervent®
Sinônimo(s):
Optiseal® 0.2 µm 4′ Cartridge
Slide 1 of 1
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Materiais
PTFE
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
linha de produto
OptiSeal® 4 in.
Características
hydrophobic
técnica(s)
gas filtration: suitable
comprimento nominal do cartucho
4 in.
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤10 mg/cartridge
Matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
código do cartucho
not applicable
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
LAGL04TP6LAGB04TP6LAVL04TP6
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.22 μm
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.1 μm
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
product line
OptiSeal® 4 in.
product line
OptiSeal® 4 in.
product line
OptiSeal® 4 in.
product line
OptiSeal® 4 in.
material
PTFE
material
PVDF , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
material
PVDF , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
material
PVDF , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
matrix
Aervent®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana PTFE que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em uma mistura de 70/30% de IPA/água em temperatura ambiente controlada
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Informações legais
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany