MABC161
Anti-BRCA1 Antibody, clone MS13
clone MS13, from mouse
Sinônimo(s):
Breast cancer type 1 susceptibility protein, RING finger protein 53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MS13, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRCA1(672)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected BRCA1 in HeLa and A431 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BRCA1 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1