MABF936
Anti-Regnase-1/Zc3h12a Antibody, clone 15D11
clone 15D11, from rat
Sinônimo(s):
Ribonuclease ZC3H12A, MCP-induced protein 1, Regnase-1, Zinc finger CCCH domain-containing protein 12A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15D11, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Zc3h12a (230738)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Regnase-1/Zc3h12a in 10 µg of MEF1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2