MABT205
Anti-α-Tubulin Antibody, clone DM1A
clone DM1A, from mouse
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1 chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected α-tubulin in normal human brain tissue, human brain cancer tissue, normal rat hippocampus tissue and normal rat cerebellum tissue.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.01 µg/mL of this antibody detected α-tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1