Documentos
MC0SP23CL3
Millipore
Filtro de profundidade do Pod Pro Millistak+® HC
C0SP, filtration area 23 cm2, hydrophilic
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
Millistak+ HC Pro Synthetic Depth Filters C0SP Series 23 cm 2
eCl@ss:
32031690
Materiais
Millistak+® media (HC Pro)
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nível de qualidade
descrição
Cell Culture Harvest
Características
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
Parâmetros
15 psid max. differential pressure (1.0 bar) at 40 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 40 °C (Forward)
50 psid max. differential pressure (3.5 bar) at ≤40 °C (Maximum)
Altura
32 cm (12.5 in.)
Comprimento
62 cm (24.2 in.)
Largura
2.6 in.
área de filtração
23 cm2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
grau de filtragem
C0SP
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MD0SP23CL3MX0SP23CL3MD0SP03FS1
Millistak+&#174; HC Pro Pod Depth Filter C0SP, filtration area 23&#160;cm2, hydrophilic
Millipore
MC0SP23CL3
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter
Millistak+&#174; HC Pro Pod Depth Filter D0SP, filtration area 23&#160;cm2, hydrophilic
Millipore
MD0SP23CL3
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter
Millistak+&#174; HC Pro Pod Depth Filter X0SP, filtration area 23&#160;cm2, hydrophilic
Millipore
MX0SP23CL3
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter
Millistak+&#174; HC Pro Pod Depth Filter D0SP, filtration area 0.33&#160;m2, hydrophilic
Millipore
MD0SP03FS1
Millistak+® HC Pro Pod Depth Filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
filtration area
23 cm2
filtration area
23 cm2
filtration area
23 cm2
filtration area
0.33 m2
description
Cell Culture Harvest
description
Cell Culture Harvest
description
Cell Culture Harvest
description
Primary clarification directly out of the bioreactor
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
15 psid max. differential pressure (1.0 bar) at 40 °C (Reverse)
parameter
15 psid max. differential pressure (1.0 bar) at 40 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 40 °C (Forward), 50 psid max. differential pressure (3.5 bar) at ≤40 °C (Maximum)
parameter
15 psid max. differential pressure (1.0 bar) at 40 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 40 °C (Forward), 50 psid max. differential pressure (3.5 bar) at ≤40 °C (Maximum)
parameter
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse), 30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward), 50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Descrição geral
O filtro de profundidade Millistak+® HC Pro Pod (meios sintéticos de alta capacidade) é um filtro de profundidade sintético que oferece meios de filtração de profundidade mais limpos e consistentes em relação às ofertas atuais de filtros à base de terra de diatomáceas (DE) e celulose (CE). Essa unidade, apresentada em um formato Pod µcom um grau de meios C0SP, suporta clarificação primária e secundária bem como aplicações de filtração downstream.
Aplicação
Colheita de cultura de células
Características e benefícios
Materiais sintéticos de construção
  • Reduzem os extraíveis de TOC e os requisitos de volume de descarga pré-uso em 50%
  • Sem betaglucanos para interferir nos testes de lisado de amebócitos limosos (LAL) para endotoxinas bacterianas
Consistência de lote a lote para o desenvolvimento e a implementação bem-sucedidos de processos de clarificação robustos
&Desenho
de formulação de meios filtrantes de profundidade
  • Fornece até duas vezes a capacidade de filtração com propriedades de retenção de filtro equivalentes às referências comerciais baseadas em DE
  • Eliminação aprimorada de impurezas de HCP
Dispositivo de cápsula descartável
  • O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
  • Formato robusto do dispositivo; fácil de usar e configurar
Especificações
Grau do filtro: C0SP
Nota de preparo
Método de esterilização
A integridade é mantida após 1 ciclo de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA