Documentos
MD0HC23CL3
Millipore
Filtro de profundidade Milistak®+ no formato μPOD
D0HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
Millistak+ Depth Filter in Pod format, D0HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nível de qualidade
descrição
Primary clarification directly out of the bioreactor
Características
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
Parâmetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Altura
6.6 cm (2.6 in.)
Comprimento
8.9 cm (3.5 in.)
área de filtração
0.0023 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
gravimetric extractables
420-750 mg/ft2
input
sample type liquid
condutividade
3.64 – 10.5 μS/cm (product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area)
grau de filtragem
D0HC
Condições de expedição
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MF0HC23CL3MDE7023CL3MDE7523CL3
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
description
Primary clarification directly out of the bioreactor
description
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
description
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
description
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Descrição geral
O meio filtrante de profundidade Millistak+® é oferecido em um formato escalável e descartável, proporcionando maior flexibilidade devido ao seu design modular exclusivo. O Millistak+® MD0HC23CL3 vem em um formato μPOD com 6,6 cm (A) x 8,9 cm (L) e uma área de filtração de 0,0023 m2.
Essa série de meios D0HC oferece desempenho ideal por meio de uma matriz de densidade gradiente, ideal para aplicações de clarificação primária. Os filtros Millistak+® Pod estão disponíveis em três séries distintas de graus de meio para atender às suas necessidades específicas - DE, CE e HC.
O sistema Millistak+® Pod é ideal para uma ampla variedade de aplicações de clarificação primária e secundária, incluindo culturas de células, lisados de levedura e E. coli pós-centrifugação, refolds de E. coli, meios, vacinas, proteínas plasmáticas e soros.
Fácil de usar
Com o design compacto e modular do nosso novo sistema Millistak+® Pod, você pode aumentar a produtividade e reduzir os tempos de ciclo.
A instalação e a configuração do sistema Pod são simples e diretas. O design exclusivo dos adaptadores descartáveis e dos coletores descartáveis facilita a conexão dos filtros Pod ao restante das operações da unidade no processo. A natureza autônoma e descartável do sistema protege os operadores da exposição a riscos biológicos e elimina os requisitos de validação de manutenção e limpeza.
Características e benefícios
  • Baixo volume de retenção para maior rendimento do produto
  • Ampla variedade de tipos de meios oferecidos em produtos de camada única e multicamadas
  • Os meios de ação dupla Millistak+® HC melhora, a pré-filtração e comprime, a clarificação
  • O formato flexível e modular oferece escalabilidade de 5 a 12.000 litros ou mais
  • O design descartável patenteado elimina a necessidade de validação de alojamento, CIP ou limpeza
  • Os filtros Pod independentes protegem os operadores da exposição a riscos biológicos
  • A construção robusta é fácil de usar e configurar
  • O tamanho menor facilita o uso em espaços apertados
Especificações
Classificação do filtro: D0HC
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: por 24 horas de imersão estática em água pura (água desionizada tipo 1), pós-autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) e lavagem com água pura de 10 litros por ft2 (100 l/m2) de área de superfície do meio
Informações legais
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Natrix&#174; Q Pilot
Millipore
NXF-10
Natrix® Q Pilot
Conteúdo relacionado
A relatively templated manufacturing process can be used to produce live vector vaccines. Challenges exist, however, and include yield loss due to sterile filtration, vector aggregation and scaling adherent cultures. Learn all about this core platform technology and how expertise—empowered by collaboration— can overcome manufacturing challenges.
Um processo de fabricação relativamente modelado pode ser usado para produzir vacinas de vetores virais. No entanto, existem desafios, que incluem a perda do rendimento devido à filtração estéril, agregação de vetores e incrustação de culturas aderentes. Saiba tudo sobre esta tecnologia de plataforma central e como o conhecimento técnico, alcançado pela colaboração, pode superar os desafios de fabricação.
Fabricar vacinas virais é complexo e não existe abordagem modelada. Cada processo deve ser adaptado à forma, tamanho, natureza, comportamento físico-químico, estabilidade e especificidade ao hospedeiro do vírus. Saiba tudo sobre esta tecnologia de plataforma central e como o conhecimento técnico, alcançado pela colaboração, pode superar os desafios de fabricação.
Manufacturing viral vaccines is complex and there is no templated approach. Each process must be tailored to the shape, size, nature, physico-chemical behavior, stability, and host specificity of the virus. Learn all about this core platform technology and how expertise—empowered by collaboration— can overcome manufacturing challenges.