Merck
Pular para
MIHAWG100
Sistema de filtração por membrana
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinônimo(s):
Funil Microfil® com S-Pak®
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
Feature:
easily wetted with water, hydrophilic
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water, hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
100 mL sample volume
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Microfil® com filtros S-Pak® garantem uma operação sem vazamentos para recuperações uniformes de microrganismos e uma fácil transferência da membrana com uma pinça, evitando o toque acidental na área de filtração. Combine o sistema S-Pak® com a unidade de filtração Microfil® para a máxima comodidade e eficiência. O sistema de filtração Microfil® é uma solução simples e confiável para testes microbiológicos de rotina. Os funis Microfil® de 100 mL fáceis de usar fornecidos com o sistema de filtro S-Pak® branco, quadriculado, com tamanho de poro de 0,45 μm, eliminam a necessidade de lavagem e esterilização após cada teste, o que torna o manuseio do equipamento mais fácil e eficiente para análise microbiológica geral. O design de empurrar e encaixar dos funis Microfil® os prende firmemente a diversos suportes do coletor, sem necessidade de presilhas ou anéis do tipo O-ring. Diferentemente dos suportes de filtro convencionais, a vedação incompleta na interface membrana/funil é eliminada, o que resulta na recuperação uniforme de organismos.
Application
O Microfil® com filtros S-Pak® pode ser usado nos setores clínico, cosmético, ambiental, de CQ industrial, farmacêutico, de alimentos e de bebidas. Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana
Features and Benefits
  • Conveniente e fácil de usar
  • Esterilizado, poupa tempo e despesas
  • Reduz a carga de trabalho do laboratório
  • Taxa de filtragem mais rápida
  • Recuperações consistentes
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MIHABG100MIHABG250MIGSWG100
description
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
description
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
description
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
description
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
hydrophilic, easily wetted with water
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
matrix
MF-Millipore
matrix
MF-Millipore
matrix
MF-Millipore
matrix
MF-Millipore
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
material
mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , black filter, gridded filter
material
gridded filter, polypropylene , black filter, mixed cellulose esters (MCE)
material
polypropylene , gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , white filter
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Buenos días, me gustaría saber si los embudos MIHAWG100 son reutilizables. Si se pueden volver a autoclavar y volver a usar.
    1 answer
    1. Our Microfil units like MIHAWG100 are plastic funnels with a separate sterile filter. They are meant to be used only once as they are supplied sterile. As the funnel is made of plastic, it does not stand autoclaving and would partially melt upon high temperature. Reusing those after a given sterilization protocol is up to the end-user responsibility.