Merck
Pular para
MIHVWP100
Funil Microfil® com S-Pak®
100 mL Funnel volume with S-Pak PVDF membrane, 0.45 μm pore size, 47 mm diameter, white plain filter
Sinônimo(s):
Sistema de filtração por membrana
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
plain white PVDF funnel(s), polypropylene device
Feature:
easily wetted with water, hydrophilic
Sterility:
sterile; ethylene oxide treated
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
plain white PVDF funnel(s), polypropylene device
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water, hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
10 mL sample volume, 100 mL sample volume
filter diam.
47 mm
pore size
0.45 μm pore size
input
beverage(s)
food(s)
application(s)
bioburden testing
environmental
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
General description
O filtro de funil Microfil®& é uma unidade de filtração estéril, pronta para uso, que combina um funil de 100 ml e um filtro de membrana em um único dispositivo, oferecendo uma solução completa para testes de biocarga. A unidade de filtro é feita de PVDF e a membrana é feita de ésteres mistos de celulose (MCE) brancos, de 47 mm, com tamanho de poro de 0,45μm. O filtro de membrana integrado vedado elimina a necessidade de manipulação e manuseio da membrana, reduzindo, assim, uma importante fonte de contaminação e, desse modo, melhorando a confiabilidade do teste de biocarga. A membrana vedada impede que o filtrado contorne o filtro, o que é observado com frequência em outros sistemas de filtração. O formato convexo da membrana após a filtração demonstra a integridade da membrana e impede a retenção de bolhas de ar quando colocada nos meios de cultura.
Application
O filtro de funil® Microfil & é usado em teste de biocarga, monitoramento de água e análise microbiológica geral de cerveja e água engarrafada. São amplamente utilizados nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
MIAABG100MIAAWG100MIHAWG100
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
material
plain white PVDF funnel(s), polypropylene device
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
parameter
10 mL sample volume, 100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
application(s)
bioburden testing
environmental
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Funil Microfil® com S-Pak®