Documentos Principais
MIRAWG100
Millipore
Funil Microfil® com S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast or mold in difficult-to-filter samples
Sinônimo(s):
Sistema de filtração por membrana
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Microfil® with S-Pak®
Parâmetros
100 mL sample volume
técnica(s)
sterile filtration: suitable
diâmetro do filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
1.2 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Funis e filtros Microfil® garantem uma operação sem vazamento, recuperação uniforme de microrganismos, fácil transferência da membrana com pinça, além de impedir toque acidental na área de filtração
O sistema de filtração Microfil é uma solução simples e confiável para testes microbiológicos de rotina. Os funis Microfil de 100 ml, de fácil utilização, que são fornecidos com o sistema de filtro S pak branco, liso, com tamanho de poro de 01,2 μm, elimina a necessidade de lavagem e esterilização após cada teste, o que torna o manuseio do equipamento mais fácil e eficiente para análise microbiológica geral. O design de empurrar e encaixar dos funis Microfil os prende firmemente a diversos suportes do coletor, sem necessidade de presilhas ou anéis do tipo O-ring. Diferentemente dos suportes de filtro convencionais, a vedação incompleta na interface membrana/funil é eliminada, o que resulta na recuperação uniforme de organismos.
Aplicação
Esses filtros têm aplicações nos setores clínico, de cosméticos, ambiental, de alimentos e bebidas, CQ industrial e farmacêutico. Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.