Merck
MP0DPIL0T
Pilot Scale Holder
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
304 stainless steel
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MP0DSYS2AMP0DSYS1BMP0DSYS1N
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
material
304 stainless steel
material
316L stainless steel , silicone seal
material
316L stainless steel , silicone seal
material
316L stainless steel , silicone seal
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Application
For Pod configurations up to 2.2 m2
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany