Merck
MPGL04GF2
Millipore
Cápsula Durapore® 0,22 µm, Millipak®
sterile
Sinônimo(s):
Sterile Millipak-40 Filter Unit 0.22 m 3/4 in. TC/TC
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
sterile
linha de produto
Millipak®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipak®
Parâmetros
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP)
20 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
técnica(s)
sterile filtration: suitable
área de filtração
200 cm2
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
diam. conexão de saída
3/4 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤1.5 mg/device
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condições de expedição
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MPVL04GF2MPHL04GF2MPGL04GH2
Millipore
MPGL04GF2
Cápsula Durapore® 0,22 µm, Millipak®
Cápsula Durapore&#174; 0,1 &#181;m, Millipak&#174; Millipak&#174; 40, sterile
MPVL04GF2
Cápsula Durapore® 0,1 µm, Millipak®
Millipore
MPHL04GF2
Cápsula Durapore® 0,45 µm, Millipak®
pore size
0.22 μm
pore size
0.1 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
product line
Millipak®
product line
Millipak® 40
product line
Millipak® 40
product line
Millipak®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
filtration area
200 cm2
filtration area
200 cm2
filtration area
200 cm2
filtration area
200 cm2
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula Gamma Gold
Embalagem
Blíster
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
3 ciclos de autoclave de 90 min a 123 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥200 ml de água
Extraíveis gravimétricos: usando um dispositivo esterilizado após um enxague com 200 ml e 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
We developed a cost-model to compare all modalities such as virus-like particles, viral vectors, and mRNA, which enables decision making on production scale, and support customer decisions regarding which approach and scale are most appropriate for them.