Documentos Principais
MPM0PS
Millipore
Tampão de corrida em pó com MOPS SDS para géis bis-tris mPAGE®
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Sinônimo(s):
Tampão de execução SDS
About This Item
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
embalagem
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MPMESMPTRBMPSB-250ML
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
packaging
vial of 250 mL
Descrição geral
Tampão de corrida em pó com MOPS SDS para géis bis-tris mPAGE. 5 pacotes. Cada pacote faz 1 litro de tampão de corrida.
  • Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
O tampão com SDS MOPS é formulado para correr géis bis-tris mPAGE. Este tampão é recomendado para separar proteínas de tamanho grande e médio.
Reconstitua 1 envelope de tampão em pó com 1000 ml de água desionizada para produzir o tampão de corrida 1X. Não use ácido ou base para ajustar o pH.
  • Western blot
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup