Documentos Principais
MPSB-10ML
Millipore
Tampão de amostra mPAGE® 4X LDS
About This Item
Código UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
embalagem
vial of 10 mL
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
MPSB-250ML70607BDAM1
4X SDS Sample Buffer
70607
4X SDS Sample Buffer
mPAGE® Buffer Dam for mPAGE® Mini Gel Tank
BDAM1
mPAGE® Buffer Dam
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
packaging
vial of 10 mL
packaging
vial of 250 mL
packaging
-
packaging
pkg of 1 pack
Descrição geral
Usado para preparar amostras de proteínas para eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (PAGE) com mPAGE e a maioria dos outros géis Bis-Tris. O tampão de amostra LDS contém dodecilsulfato de lítio com pH de 8,4 para atividade ideal do agente redutor.
  • Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
Western blot
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3