Merck
Pular para
MSHVS4B10
MScn HTS HV Dur PVDF .45um Opq Ster 10pk
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
Barex® plate (co-polymer), Durapore PVDF membrane, white plate
Pore size:
0.45 μm pore size
Sterility:
sterile
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
Barex® plate (co-polymer), Durapore PVDF membrane, white plate
sterility
sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 10 plates
technique(s)
activity assay: suitable, bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable
plate size
96 wells
working volume
50-250 μL
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
sample preparation
compatibility
centrifuge & manifold
Legal Information
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG