Documentos Principais
MXHAWG124
Millipore
Funil Milliflex®
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis with the Milliflex® system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
fabricante/nome comercial
Milliflex®
Parâmetros
100 mL sample volume
diâmetro do filtro
51 mm
capacidade do funil
100 mL
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O funil Milliflex® é uma unidade de filtração esterilizada, pronta para uso, que combina um funil de 100 ml e um filtro de membrana em um único dispositivo, que oferece uma solução completa para teste de biocarga. A unidade de funil é feita de polipropileno, SAN e a membrana é feita de ésteres mistos de celulose (MCE) brancos e reticulados de 51 mm de diâmetro, com tamanho de poro de 0,45 μm. O filtro de membrana integrado vedado elimina a necessidade de manipulação e manuseio da membrana, reduzindo, assim, uma importante fonte de contaminação e, desse modo, melhorando a confiabilidade do teste de biocarga. A membrana vedada impede que o filtrado contorne o filtro, o que é observado com frequência em outros sistemas de filtração. A filtração Milliflex® possui quase o dobro da área de superfície das membranas padrão, possibilitando uma filtração mais rápida e o funil pode ser facilmente desconectado da membrana sem o uso de nenhuma ferramenta. O formato convexo da membrana após a filtração demonstra a integridade da membrana e impede a retenção de bolhas de ar quando colocada nos meios de cultura.
Aplicação
O funil Milliflex® de 100 mL com membrana de MCE é usado em teste de biocarga, monitoramento de água e análise microbiológica geral de cerveja e água engarrafada. É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3