Documentos
P2C030V20
Millipore
Filtro de cassete Pellicon® 2
NMWCO 30 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon 2 47 Membrane 2.0 μm
Materiais
composite regenerated cellulose (CRC)
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
membrane nominal area
2 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Ultracel®
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
P2PLGCC01P2GVPPC05P2DVPPV05
vibrant-m
P2C030V20
Filtro de cassete Pellicon® 2
vibrant-m
P2PLGCC01
Filtro de cassete Pellicon® 2
vibrant-m
P2GVPPC05
Filtro de cassete Pellicon® 2
vibrant-m
P2DVPPV05
Filtro de cassete Pellicon® 2
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
material
composite regenerated cellulose (CRC)
material
regenerated cellulose
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
membrane nominal area
2 m2
membrane nominal area
0.1 m2
membrane nominal area
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
Descrição geral
Device Configuration: Maxi Cassette
Características e benefícios
Type V screen (open channel)
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA