Documentos
P2HVMPC01
Millipore
Módulo de filtro Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.45 μm
Sinônimo(s):
Pellicon® 2 Mini Filter Module HVMP 0.45 μm C 0.1 m2
eCl@ss:
32031623
Materiais
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
1.5 cm (0.6 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Pellicon® 2 product line was designed with process scale-up and applications development in mind. The series of devices includes the long established Durapore® hydrophilic PVDF microfiltration membrane, well known for its exceptional combination of high flux, low protein binding and high product recoveries.
This Pellicon® 2 Mini Filter Module is a mini cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.1 m2 and a 0.45 μm pore size.
This Pellicon® 2 mini cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 5.6 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Características e benefícios
  • Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
  • Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
  • Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
  • Predictable, fast, scale-up
  • True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA