Documentos
P2PLGCC01
Millipore
Filtro de cassete Pellicon® 2
NMWCO 10 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon 2 47 0.1 μm
Materiais
regenerated cellulose
Nível de qualidade
manufacturer/tradename
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matriz
Biomax®
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
P2C030V20P2GVPPV05P2GVPPC05
vibrant-m
P2PLGCC01
Filtro de cassete Pellicon® 2
vibrant-m
P2C030V20
Filtro de cassete Pellicon® 2
vibrant-m
P2GVPPV05
Filtro de cassete Pellicon® 2
vibrant-m
P2GVPPC05
Filtro de cassete Pellicon® 2
matrix
Biomax®
matrix
Ultracel®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
material
regenerated cellulose
material
composite regenerated cellulose (CRC)
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
PVDF , polypropylene screen, polyurethane adhesive
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
membrane nominal area
0.1 m2
membrane nominal area
2 m2
membrane nominal area
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
Descrição geral
Device Configuration: Mini Cassette
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA