Documentos
PXHVMPC50
Millipore
Cassete Pellicon® XL com membrana Durapore®
filtration area 50 cm2, pore size 0.45 μm
Sinônimo(s):
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 μm 50cm2
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
18.8 cm (7.4 in.)
Largura
3 cm (1.2 in.)
área de filtração
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
extraíveis gravimétricos
≤7.5 mg/device
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Condições de expedição
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filter Code: HVMP
The Pellicon® XL 50 cassette couples our superior ultrafiltration and microfiltration membranes with the first linearly scalable tangential flow filtration (TFF) cassette for processing small volumes. Whether you choose the Biomax® ultrafiltration membrane for its high flux and wide pH compatibility, the unique Ultracel® ultrafiltration membrane for its low protein binding and easy cleaning, or the Durapore® microfiltration membrane for its ultra-low protein binding and excellent retention performance, you are assured of reliable and consistent performance.
For linear scalability to exist within a family of TFF devices, the channel geometry (path length and channel height) must be identical for each filter. The Pellicon® XL 50 cassette is the only TFF product of this size that can make this claim. The feed and permeate flow channels in every Pellicon® XL 50 cassette operate with the same pressure drop, flow velocity and concentration profile as the larger Pellicon® 2 cassettes. Other cassettes change feed or permeate flow channel dimensions or flow directions when scaling from a low-volume to a high-volume device Pellicon® XL 50 cassettes avoid these changes, providing simple, reliable linear scale-up.
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA