Documentos
RTTP04700
Millipore
Filtro de membrana Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Isopore Membrane Filter
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
característica
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore
Millipore
parâmetro
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
24 μm
gravimetric extractables
<1%
índice de refração
n/D 1.6
matriz
Isopore
tamanho de poro
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
enviado em
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
TSTP02500GTTP03700ATTP14250
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
pore size
11.3 % porosity, 3.0 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
Descrição geral
A membrana Isopore é um filtro de tela de policarbonato entalhado, recomendada para análise de contaminantes do ar e outras partículas usando microscopia eletrônica ou óptica. Ela auxilia na separação precisa de amostras com base no tamanho graças ao diâmetro preciso e tamanho consistente de poros. O filtro de membrana Isopore pode ser útil no monitoramento do ar, microscopia epifluorescente e ensaios de quimiotaxia.
Aplicação
Os filtros de membrana Isopore foram usados para filtrar:
  • suspensão do homogenado de filé de peixe para amostragem de microplásticos
  • partículas de titânio de cianobactérias Acaryochloris
Características e benefícios
  • As membranas Isopore apresentam baixa interferência de fundo.
  • A retenção de partículas é favorável para contagem e análise fáceis.
  • Não higroscópico e tempo de análise reduzido.
  • Material translúcido.
  • Também disponível na opção marrom.
Atenção
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Amy L Gallagher et al.
Genome biology and evolution, 10(6), 1484-1492 (2018-06-01)
Variation in genome content is a potent mechanism of microbial adaptation. The genomes of members of the cyanobacterial genus Acaryochloris vary greatly in gene content as a consequence of the idiosyncratic retention of both recent gene duplicates and plasmid-encoded genes
Quantifying microplastic translocation from feed to the fillet in European sea bass Dicentrarchus labrax.
Sinem Zeytin et al.
Marine pollution bulletin, 156, 111210-111210 (2020-06-09)
Junxiong Qiu et al.
Biomaterials science, 8(11), 3147-3163 (2020-05-05)
Aseptic loosening (AL) caused by wear particles released from implant surfaces is one of the main causes for the failure of artificial joints, which is initiated by macrophage inflammatory responses. Emerging evidence suggests that the member of a broad-complex, tramtrack