Documentos
S24-M
Sigma-Aldrich
Rat Serum, 100 ml
Non-sterile rat serum collected from normal healthy rats. Used for blocking of interfering antibodies.
eCl@ss:
26020100
fonte biológica
rat
forma do anticorpo
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
S22-MS20-MI4131
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S24-M
Rat Serum, 100 ml
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S22-M
Sheep Serum, 100 ml
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S20-M
Rabbit Serum, 100 ml
IgG from rat serum reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
I4131
IgG from rat serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
-
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
-
Descrição geral
Normal rat serum collected from healthy normal rats.
forma física
Nonsterile liquid. Contains no preservatives.
Armazenamento e estabilidade
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R9133
Rabbit serum
IgG from rat serum reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
I4131
IgG from rat serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R4505
Rabbit Serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S1-M
Human Serum, Normal
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
P9523
Plasma
Human Serum from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sigma-Aldrich
H4522
Human Serum