Documentos
S25-M
Sigma-Aldrich
Mouse Serum, 100 ml
Non-sterile mouse serum collected from normal healthy mice. Used for blocking of interfering antibodies.
eCl@ss:
26020100
NACRES:
NA.71
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
S24-MNS03LS22-M
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S25-M
Mouse Serum, 100 ml
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S24-M
Rat Serum, 100 ml
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
NS03L
Normal Mouse Serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S22-M
Sheep Serum, 100 ml
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
-
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
-
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Descrição geral
Normal serum collected from healthy Kunming mice.
Total Protein:
6.77 g/dL (Biuret method)
Hemoglobin:
21.5 mg/dL
forma física
Nonsterile liquid. Contains no preservatives. Filtered through a 0.45 micron filter system.
Armazenamento e estabilidade
Store frozen at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
P2516
Plasma
Human Serum from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Sigma-Aldrich
H4522
Human Serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I5381
IgG from mouse serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I8765
IgG from mouse serum
Albumin from mouse serum lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3139
Albumin from mouse serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R4505
Rabbit Serum
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
S1-M
Human Serum, Normal