Documentos
SCC066
Sigma-Aldrich
Linhagem de células hCMEC/D3 da barreira hematoencefálica
The hCMEC/D3 BBB cell line has been extensively characterized for brain endothelial phenotype and is a model of human blood-brain barrier (BBB) function.
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
Human BBB cell line, Human blood-brain barrier cell line, Human cerebral endothelial cell line, CMEC/D3 cell Line, hCMEC/D3 cell line
eCl@ss:
32011203
fonte biológica
human
Nível de qualidade
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
drug transporter assay: suitable
Condições de expedição
liquid nitrogen
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
SCC048SCC129SCC483
Blood-Brain Barrier hCMEC/D3 Cell Line The hCMEC/D3 BBB cell line has been extensively characterized for brain endothelial phenotype and is a model of human blood-brain barrier (BBB) function.
Sigma-Aldrich
SCC066
Blood-Brain Barrier hCMEC/D3 Cell Line
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line The N27 rat dopaminergic neural cell line has been used as a dopaminergic neuron model for in vitro and in vivo studies.
Sigma-Aldrich
SCC048
N27 Rat Dopaminergic Neural Cell Line
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, drug transporter assay: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell migration: suitable
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Descrição geral
A barreira hematoencefálica (BHE) é uma barreira de permeabilidade altamente seletiva, que separa o sangue circulante do líquido extracelular cerebral no sistema nervoso central. A barreira hematoencefálica é formada por células endoteliais capilares que são conectadas por junções justas, com uma resistividade elétrica extremamente alta. A barreira hematoencefálica permite a passagem de água, alguns gases e moléculas solúveis em lipídios por difusão passiva, bem como o transporte seletivo de moléculas, tais como glicose e aminoácidos, que são essenciais para a função neural. Por outro lado, a barreira hematoencefálica pode impedir a entrada de possíveis neurotoxinas lipofílicas por meio de uma mecanismo de transporte ativo mediado pela glicoproteína P. São necessários astrócitos para formar a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica (BHE) impede que a maioria dos medicamentos no sangue entrem no cérebro. A presença da BHE dificulta o desenvolvimento de novos tratamentos para doenças cerebrais ou novos radiofármacos para exames de neuroimagem cerebral.
A linhagem celular hCMEC/D3 foi derivada de microvasos do lobo temporal humano isolados de tecido extirpado durante cirurgia para controle de epilepsia. O isolado primário foi enriquecido em células endoteliais cerebrais (CEC). Na primeira repicagem, as células foram sequencialmente imortalizadas por transdução de vetores lentivirais com a subunidade catalítica da telomerase humana (hTERT) e o antígeno T grande de SV40, depois disso as CEC foram isoladas de forma seletiva por clonagem de diluição limitada e os clones foram extensamente caracterizados por fenótipo endotelial cerebral. Esta linhagem celular endotelial microvascular cerebral representa um modelo da BHE humana que pode ser facilmente cultivado e é compatível com estudos celulares e moleculares dos mecanismos patológicos e de transporte de medicamentos com relevância para o sistema nervoso central (SNC).
Referência:
Couraud PO, et al. (2008) The human brain endothelial cell line hCMEC/D3 as a human blood‐brain barrier model for drug transport studies. Fluids Barriers CNS. 2013 Mar 26;10(1):16.
Descrição de linhagem celular
Células endoteliais
Aplicação
A linhagem de células da BHE hCMEC/D3 foi extensamente caracterizada quanto ao fenótipo endotelial cerebral e é um modelo humano de função da barreira hematoencefálica (BHE).
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este produto destina-se à venda e é vendido unicamente para uso em pesquisa interna e não comercial de acordo com os termos do “Contrato de uso restrito”, conforme detalhado na documentação do produto. Para obter informações sobre quaisquer outros usos, entre em contato pelo e-mail licensing@emdmillipore.com.
Subcategoria de pesquisa
Doenças neurodegenerativas
Qualidade
• Cada frasco contém ≥ 1 × 10^6 células viáveis.
• As células são testadas por PCR e são negativas para os vírus da hepatite A, B e C, HPV, herpes e HIV-1 e 2.
• As células são negativas para contaminação por micoplasma.
Armazenamento e estabilidade
Células hCMEC/D3 da barreira hematoencefálica devem ser armazenadas em nitrogênio líquido. As células podem ser repicadas por pelo menos 10 vezes sem afetar significativamente a expressão e funcionalidade do marcador celular.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Este produto contém organismos geneticamente modificados (OGM). Na UE, os OGM são regulados pelas Diretivas 2001/18/CE e 2009/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e sua implementação nacional nos estados-membros, respectivamente. Esta legislação obriga a {HCompany} a solicitar determinadas informações sobre você e o estabelecimento onde os OGM serão manipulados. Clique aqui para abrir o formulário de declaração do usuário final (DUF).
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
HL-1 Cardiac Muscle Cell Line HL-1 Cardiac Muscle Cell Line has been extensively characterized and is a valuable model system to address questions of cardiac biology at the cellular & molecular levels.
Sigma-Aldrich
SCC065
HL-1 Cardiac Muscle Cell Line
hBFGF FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
F0291
hBFGF
Kensuke Toyama et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(6), 1392-1406 (2018-04-14)
There are currently no effective treatments for the prevention of dementia associated with vascular cognitive impairment. MicroRNAs regulate gene expression at the post-transcriptional level and play key roles in vascular disorders. TNFα (tumor necrosis factor-α) regulates blood-brain barrier breakdown through
Sophie Gong et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 23(8), 832-841 (2018-03-06)
Antibody-triggered endocytosis (ATE) is a biological mechanism on which many therapeutic strategies are grounded, such as delivery of antibody-drug conjugates (ADCs). Current methods monitoring ATE include confocal Z-stack analysis, acid wash, antibody quenching, and pH-sensitive dye labeling. However, those generate
Plasma Exosomes Disrupt the Blood-Brain Barrier in Children with Obstructive Sleep Apnea and Neurocognitive Deficits.
Abdelnaby Khalyfa et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 197(8), 1073-1076 (2017-10-21)
Rahul A Parikh et al.
Genes, chromosomes & cancer, 53(1), 25-37 (2013-10-22)
The ATR-CHEK1 pathway is upregulated and overactivated in Ataxia Telangiectasia (AT) cells, which lack functional ATM protein. Loss of ATM in AT confers radiosensitivity, although ATR-CHEK1 pathway overactivation compensates, leads to prolonged G(2) arrest after treatment with ionizing radiation (IR)
Lei Hao et al.
Croatian medical journal, 57(1), 51-57 (2016-03-05)
To explore the effects of hyperbaric oxygen preconditioning (HBOP) on the permeability of blood-brain barrier (BBB) and expression of tight junction proteins under hypoxic conditions in vitro. A BBB in vitro model was constructed using the hCMEC/D3 cell line and