Documentos
SPGPM10RJ
Millipore
Steripak-GP 0,22 μm, polietersulfona, pilha com 2 esterilizada por radiação gama
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 2-stack, pack of 3 ea
Sinônimo(s):
Steripak-GP 0.22 μm, polyethersulfone, 2-Stack sterilized by Gamma irradiation, Steripak-GP Pressure Filter Unit, pressure filtration unit, pressure sterile filter unit, pressure sterile filtering unit
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiais
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
linha de produto
Steripak
Características
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
embalagem
pack of 3 ea
Parâmetros
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
76 mm
Diâmetro
9.9 cm
diâmetro do filtro
80 mm
área de filtração
100 cm2
matriz
Express PLUS
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
SPGPM20RJSVGPL10RCSVGPB1010
Unidade de filtração por pressão Steripak-GP pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 4-stack, pack of 3 ea
SPGPM20RJ
Unidade de filtração por pressão Steripak-GP
Unidade de filtração por pressão Sterivex-GP pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, male Luer-Lok® outlet fitting, pack of 15 ea
SVGPL10RC
Unidade de filtração por pressão Sterivex-GP
Millipore® Sterivex™ Pressure Filter pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, pack of 10 ea
SVGPB1010
Millipore® Sterivex Pressure Filter
material
polyethersulfone membrane, styrene-acrylonitrile (SAN)
material
polyethersulfone membrane, styrene-acrylonitrile (SAN)
material
Eastar housing, polyethersulfone membrane
material
Eastar housing, polyethersulfone membrane
packaging
pack of 3 ea
packaging
pack of 3 ea
packaging
pack of 15 ea
packaging
pack of 10 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
product line
Steripak
product line
Steripak
product line
Sterivex
product line
Sterivex
feature
holdup volume 2.7 mL
feature
holdup volume 2.7 mL, hydrophilic
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic
Descrição geral
As unidades de filtro Steripak-GP foram desenvolvidas para filtração em maior escala impulsionada por pressão de meios de cultura de tecidos, com ou sem soro. Elas são de uso único e não são autoclaváveis. As unidades de filtro estão disponíveis em dois tamanhos; a unidade menor é capaz de filtrar até 10 l e a maior, até 20 l. Os dois tamanhos utilizam a membrana Millipore Express de 0,22 µm, com baixa ligação proteica e rápida vazão. Cada unidade tem uma campana de enchimento integrada para uso na boca de frascos e uma válvula de ar de operação manual a montante para prevenir bolsas de ar bloqueando a membrana. Fornecidas estéreis e prontas para serem conectadas a uma bomba ou recipiente pressurizado (não incluídos).
As unidades de filtro Steripak-GP foram desenvolvidas para filtração em maior escala, impulsionada por pressão, de meios de cultura de tecidos, com ou sem soro. Cada filtro é de uso único e não é autoclavável. As unidades de filtro estão disponíveis em dois tamanhos; a unidade menor é capaz de filtrar até 10 l e a maior, até 20 l.
Características e benefícios:
- Membrana Millipore Express PLUS para as taxas de vazão mais rápidas e baixa ligação proteica
- Dispositivo de filtração em maior escala, impulsionado por pressão, para taxas de vazão mais rápidas que aceleram filtrações em grande volume demoradas
- Tamanhos com capacidades de 10 l e 20 l para opções de filtração em escala laboratorial máxima
- Válvula de ar superior, de operação manual, para o bloqueio da vazão por bolsas de ar
- Campana de enchimento para um ambiente de enchimento mais limpo em torno da abertura do frasco receptor
Aplicações:
Esterilização de soluções aquosas, preparo de meios, preparo de tampões
Aplicação
Somente para fins de pesquisa
Princípio
Pressão
forma física
Identificação por cor: Entrada transparente/saída azul
Nota de preparo
Método de esterilização
Irradiação por raios gama
Outras notas
Orientações de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismos
  • Modo de ação: Filtragem
  • Aplicação: Filtração estéril
  • Uso pretendido: Esterilização de soluções aquosas, preparo de meios, preparo de tampões
  • Instruções de uso: Vide a seção Instruções de uso no guia do usuário do Steripak
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA