Todas as fotos(2)
SPR00SIA1
Milli-Q
Pacote de purificação SmartPak® DQ3
For use with Direct-Q® 3 Systems
Sinônimo(s):
Pacote de purificação SmartPak®
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
característica
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
embalagem
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SmartPak®
parâmetro
>0.5 L/min flow rate
compatibilidade
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
enviado em
ambient
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
SPR08SIA1SPR0LSIA1SPR00SIA2
SmartPak® Purification Pack For use with Direct-Q® 3 Systems
Milli-Q
SPR00SIA1
SmartPak® Purification Pack
SmartPak® Purification Pack For Direct-Q® 8 Water Purification Systems
Milli-Q
SPR08SIA1
SmartPak® Purification Pack
SmartPak® Purification Pack Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature 
Milli-Q
SPR0LSIA1
SmartPak® Purification Pack
SmartPak® Purification Pack For RiOs-DI® Systems
Milli-Q
SPR00SIA2
SmartPak® Purification Pack
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with RiOs-DI® UV, for use with RiOs-DI® Clinical
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
parameter
>0.5 L/min flow rate
parameter
-
parameter
-
parameter
-
Descrição geral
O pacote de purificação SmartPak® DQ3 contém uma combinação de meios de purificação seletivos para a produção de água ultrapura diretamente a partir da água de torneira. O SmartPak® DQ3 é um cartucho duplo completo que remove impurezas em níveis de traço da água de torneira. O primeiro cartucho combina meios de pré-tratamento com uma membrana de osmose reversa (OR). O segundo cartucho contém resinas de troca iônica. Este pacote contém ainda a resina de troca iônica de leito misto de grau para produção ultrapura exclusiva Jetpore®para produzir água pura e ultrapura diretamente a partir de água de torneira. O SmartPak® precisa ser substituído periodicamente durante a manutenção do sistema. Para uso com sistemas de purificação de água Direct-Q® 3.
Aplicação
Este pacote multifuncional remove diversos contaminantes da água (compostos orgânicos, íons, partículas...).
Características e benefícios
  • Consumível original para troca do pacote de purificação de baixa temperatura (LT) SmartPak® DQ3.
  • Pré-tratamento (filtro de profundidade e carvão ativado).
  • Cartucho de osmose reversa.
  • Carvão ativado sintético.
  • Resinas de troca iônica virgens.
Informações legais
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Millipak® Express Filter 0.22 µm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Elix® Advantage and Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Integral / Reference systems
Milli-Q
MPGP04001
Millipak® Express Filter
Vent Filter Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Milli-Q
TANKMPK02
Vent Filter
Photooxidation UV Lamp For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
Milli-Q
ZLUVWPM01
Photooxidation UV Lamp
Milli-Q
Milli-Q
SIM0000UV
Photooxidation UV Lamp
EDS-Pak® Polisher Production of endocrine disruptor-free water
Milli-Q
EDSPAK001
EDS-Pak® Polisher
DI-PAK® Purification Pack Small: L - 12.7 cm, For the production of de-ionized water
Milli-Q
CPDI000S1
DI-PAK® Purification Pack