Documentos
STC31THN01
Millipore
1 in. Lynx® ST Connector
eCl@ss:
32010310
Materiais
Lynx® polyetherimide connector (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Lynx®
Parâmetros
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 4-40 °C (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.52 bar
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
20 L/min flow rate at 0.2 bar
200 L/min flow rate at 1.4 bar
4-40  °C temperature
técnica(s)
protein purification: suitable
C × L
15.8 cm (6.21 in.) × 6.0 cm (2.38 in.)
conector
1.5 in. Tri-Clover inlet
1 in. outlet hose barb
Nota de preparo
Sterilization Method
Gamma compatible up to 50 kGy; Steam @ 135 °C for 30 min (closed) 2 times
Informações legais
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA