Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
H
9 cm (3.5 in.)
pore size
0.65 μm pore size
compatibility
for use with AFS®, for use with Elix® Advantage, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Essential, for use with Elix® Reference, for use with Milli-Q® Integral, for use with RiOs™ Essential
shipped in
ambient
General description
Um filtro de respiro é usado para filtrar o ar que entra no reservatório de água. À medida que a água sai do reservatório, o ar que entra no sistema passa pelo filtro.
O filtro de respiro contém uma combinação de meios de purificação selecionados cuidadosamente para remover contaminantes do ar que podem diminuir a qualidade da água pura armazenada.
Os cartuchos do filtro são feitos de polipropileno, polietersulfona (PES) e estireno-acrilonitrila (SAN). Os cartuchos são montados cuidadosamente seguindo um processo isento de diclorometano (DCM).
O filtro de respiro deve ser trocado uma vez por ano para proporcionar resultados ideais.
Para uso com tanques de PE de 30/60/100 l abastecidos com água pura tipo 2 Elix® produzida pelos sistemas AFS® Essential e Elix® Advantage/Essential/Reference.
Application
Features and Benefits
- Carvão ativado para absorver compostos orgânicos voláteis.
- Leito de cal sodada para remover dióxido de carbono.
- Filtro hidrofóbico de 0,65 μm para impedir a entrada de bactérias e particulados no tanque.
Other Notes
- Retenção de organismos: Microrganismos
- Modo de ação: Filtração
- Aplicação: Análises laboratoriais gerais
- Uso pretendido: Purificação de ar
- Instruções de uso: Este item fornece ar filtrado por membranas de 0,65 μm. Consulte a seção “Usando o sistema” no guia do usuário dos equipamentos do sistema (disponível junto com o sistema)
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with AFS®, for use with Elix® Essential UV, for use with Elix® Reference, for use with RiOs™ Essential, for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Integral | compatibility for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® Direct, for use with RiOs™ Essential | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with Direct-Q® UV, for use with RiOs-DI® UV, for use with RiOs-DI® Clinical, for use with RiOs™ |
| pore size 0.65 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 1 μm pore size |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 2 units |
| H 9 cm (3.5 in.) | H 6 cm (2.4 in.) | H 15.5 cm (6.1 in.) | H 3 cm (1.2 in.) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de respiro para tanque de PE (água tipo 2)
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.