Todas as fotos(1)
VPMH103000
Millipore
Viresolve® Pro Magnus Holder
Sinônimo(s):
Viresolve® Pro Magnus Holder (for 1 to 3 Devices)
eCl@ss:
32031690
material
316L stainless steel component(s) (structural)
Nível de qualidade
manufacturer/tradename
Viresolve®
C × L × A
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
VPPH201NB1VPPH202NB1VPMH107000
Viresolve® Pro Magnus Holder
Millipore
VPMH103000
Viresolve® Pro Magnus Holder
Viresolve® Pro Magnus 2.1 Shield H
Millipore
VPPH201NB1
Viresolve® Pro Magnus 2.1 Shield H
Viresolve® Pro Magnus 2.2 Shield H
Millipore
VPPH202NB1
Viresolve® Pro Magnus 2.2 Shield H
Viresolve® Pro Magnus Holder
Millipore
VPMH107000
Viresolve® Pro Magnus Holder
manufacturer/tradename
Viresolve®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Viresolve®
L × W × H
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
300
Informações legais
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA