Todas as fotos(1)
VPMH207000
Millipore
Viresolve® Pro+ Magnus Holder
Sinônimo(s):
Viresolve® Pro+ Magnus Holder (for 1 to 7 Devices and 1 to 7 Shields and Shield H)
eCl@ss:
32031690
material
316L stainless steel component(s) (structural)
Nível de qualidade
manufacturer/tradename
Viresolve®
C × L × A
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
VPMH105000VPMH203000VPMG202NB1
Viresolve® Pro+ Magnus Holder
Millipore
VPMH207000
Viresolve® Pro+ Magnus Holder
Viresolve® Pro Magnus Holder
Millipore
VPMH105000
Viresolve® Pro Magnus Holder
Viresolve® Pro+ Magnus Holder
Millipore
VPMH203000
Viresolve® Pro+ Magnus Holder
Viresolve® Pro Modus 2.2
Millipore
VPMG202NB1
Viresolve® Pro Modus 2.2
manufacturer/tradename
Viresolve®
manufacturer/tradename
Viresolve®
manufacturer/tradename
Viresolve®
manufacturer/tradename
Viresolve®
L × W × H
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
L × W × H
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
L × W × H
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
L × W × H
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
Descrição geral
The Viresolve® Magnus Holders are designed for large volume processing. The Viresolve® Pro+ Magnus Holder is designed to run the Viresolve® Pro Device coupled with either the Viresolve® Pro Shield or Shield H. No product contact eliminates the need for cleaning validations. This cartridge holder, VPMH207000, is capable of accepting 1 to 7 units
Características e benefícios
  • Simple manual hydraulics to clamp units
  • Vertical orientation to minimize footprint and facilitate use (stack, clamp, run)
Informações legais
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA