Todas as fotos(1)
VPMHADAPSK
Millipore
Fittings Kit
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
eCl@ss:
32031690
Nível de qualidade
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
VPMHADAPSFZ274240XX42PFK01
Fittings Kit
Millipore
VPMHADAPSK
Fittings Kit
1.5 in. Sanitary Fittings
Millipore
VPMHADAPSF
1.5 in. Sanitary Fittings
Aldrich® tube fitting kit for tubing i.d., 1/8 in.
Sigma-Aldrich
Z274240
Aldrich® tube fitting kit
Descrição geral
Fittings Kit for the Viresolve® Pro and Pro+ Magnus Holder.
3 x 3.81 cm (1.5 in.) sanitary fittings
2 x 3.81 cm (1.5 in.) blanks
1 x 1.27 cm (.5 in.) vent fitting
1 x 1.27 cm (.5 in.) blank
Componentes
Kit includes: three 1.5 in. sanitary fittings, two 1.5 in. blanks, one vent fitting and one vent blank
Informações legais
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA