VPPS102NB1
Viresolve® Pro Shield
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Sinônimo(s):
Viresolve® Pro Shield Modus 1.2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Filter
Parâmetros
60 psig max. inlet pressure
Tamanho do dispositivo
1.2 in.
Impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Viresolve Pro Modus Devices are typically used for filtration of pilot to mid-scale batch volumes of proteins. The Viresolve® Pro Shield Modus 1.2 offers a filtration area of 0.07 m2 and has a primary use in pilot/small-volume processing.
Características e benefícios
- Pilot and mid scale manufacturing
- Three different size formats
- Fully self contained (hardware holder not required)
- Fully disposable single-use fluid path
- Devices 100% tested with air/water diffusion and Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100% aerosol tested
Outras notas
Nota de preparo
Nota de análise
After a controlled water flush of 100 L/m², samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa