Documentos
WBLUC
Millipore
Immobilon Classico Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
Sinônimo(s):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
conjugado
peroxidase conjugate
Nível de qualidade
manufacturer/tradename
Luminata
technique(s)
western blot: suitable
área da membrana
1000 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
enviado em
ambient
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
WBLUR0020WBLURWBLUC0020
Immobilon Classico Western HRP substrate Western blotting, dot/slot blotting
Millipore
WBLUC
Immobilon Classico Western HRP substrate
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
manufacturer/tradename
Luminata
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Luminata
manufacturer/tradename
Immobilon®
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
membrane area
200 cm2 , membrane coverage
membrane area
1000 cm2 , membrane coverage
membrane area
200 cm2 , membrane coverage
Descrição geral
Premixed, ready to use chemiluminescent HRP detection reagent
Aplicação
For use on immunoblots.
Western blotting, dot/slot blotting
Embalagem
1 bottle for 1000 cm2
Qualidade
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 4°C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well ventilated area.
Informações legais
Luminata is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W0138
Western Blocker Solution
Chemiluminescent Peroxidase Substrate
Sigma-Aldrich
CPSOC
Chemiluminescent Peroxidase Substrate
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
1.12018
Albumin fraction V
AEC Staining Kit liquid
Sigma-Aldrich
AEC101
AEC Staining Kit
Immobilon®-P PVDF Membrane 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Millipore
IPVH00010
Immobilon®-P PVDF Membrane
Implication of RPA32 phosphorylation in S-phase checkpoint signalling at replication forks stalled with aphidicolin in Xenopus egg extracts.
Recolin, Benedicte and Maiorano, Domenico
Biochemical and biophysical research communications (2012)
Artigos
Western Blotting: Why Are Observed and Calculated Molecular Weights Different?
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocolos
Introduction to Western Blot Detection of Proteins
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.