Todas as fotos(1)
WBLUR0020
Millipore
Immobilon Crescendo Western HRP substrate, 20 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
conjugado
peroxidase conjugate
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
área da membrana
200 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
WBLUC0020WBLUF0020WBLUC
Immobilon Classico Western HRP substrate Western blotting, dot/slot blotting
Millipore
WBLUC
Immobilon Classico Western HRP substrate
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of 20 mL
packaging
pkg of 20 mL
packaging
-
Descrição geral
Premixed, ready to use chemiluminescent HRP detection reagent
Aplicação
For use on immunoblots.
Western blotting, dot/slot blotting
Embalagem
1 bottle for 200 cm2
Qualidade
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in Western blot assays.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 4°C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well ventilated area.
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Artigos
Western Blotting: Why Are Observed and Calculated Molecular Weights Different?
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.