Documentos Principais
XX2604735
Millipore
Coletor a vácuo de 3 posições
PVC body, General microbiological analysis
Sinônimo(s):
Coletor de filtração, 3 posições
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC body
polypropylene adapter (for hose)
polypropylene handle
stainless steel valve (2-way)
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Altura
11.4 cm (4.5 in.)
Comprimento
45.1 cm
Largura
11.4 cm
peso
1.5 kg
entrada
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
conector
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os coletores de filtração suportam a filtração simultânea de três amostras de teste. Suportes de filtro Millipore de vidro, plástico ou aço inoxidável com rolhas perfuradas n.º 8 podem ser usados sobre as saídas do suporte. Os coletores se conectam a uma única fonte de vácuo e usam válvulas de controle separadas em cada estação para operação independente. Cabeçotes de filtração diferentes servem tanto em dispositivos de filtração reutilizáveis quanto descartáveis.
Aplicação
Os coletores de filtração são usados no monitoramento de contaminação. Eles são adequados para análise microbiana geral de cerveja, água engarrafada, cosméticos e produtos farmacêuticos, testes de biocarga e monitoramento de água.
Nota de preparo
Método de esterilização
Não pode ser autoclavado