Documentos
XX42P0K80
Millipore
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
Materiais
316 stainless steel assembly
Nível de qualidade
embalagem
1 ea of
Parâmetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
C × A × L
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
peso
24 kg (52 lb)
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
XX42P0080XX6504708Z168696
Millipore
XX42P0K80
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
Pellicon® Stainless Steel Holder
XX42P0080
Pellicon® Stainless Steel Holder
Stainless Steel Holder Support with base Accessories for filter holders for sample preparation.
XX6504708
Stainless Steel Holder Support with base
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps
packaging
1 ea of
packaging
-
packaging
-
packaging
-
parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
parameter
-
parameter
-
L × H × W
28 cm (11 in.) × 25.4 cm (10 in.) × 38.1 cm (15 in.)
L × H × W
-
L × H × W
-
L × H × W
-
weight
24 kg (52 lb)
weight
24 kg (52 lb)
weight
-
weight
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Descrição geral
Pellicon® Stainless Steel Holder Assembly
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA