Documentos
XX42PFK01
Millipore
Pellicon® Mini Holder Fitting Kit Polypropylene
eCl@ss:
32031690
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
XX42PMINIXX42PMINIXXX42P0060
Pellicon® Mini Holder Fitting Kit Polypropylene
XX42PFK01
Pellicon® Mini Holder Fitting Kit Polypropylene
Suporte para mini cassete Pellicon®
XX42PMINI
Suporte para mini cassete Pellicon®
Pellicon® MiniX Cassette Holder Batch TFF, Single-pass TFF
XX42PMINIX
Pellicon® MiniX Cassette Holder
Pellicon® Cassette Standard Acrylic Holder
XX42P0060
Pellicon® Cassette Standard Acrylic Holder
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
Descrição geral
The Pellicon® Mini Holder Fitting Kit Polypropylene is an accessory to the Pellicon® Mini Cassette Holder which has a simple design which makes process development and small scale pharmaceutical manufacturing simple and efficient.
The Pellicon® Mini holder operates one to three Pellicon® 2 Mini cassettes in parallel or Pellicon® 3 cassettes. This sanitary holder is tightened with a small torque wrench to compress the cassettes between a manifold plate that conveys fluids in and out of the cassettes and an end plate that seals the cassettes together.
The Mini holder is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Características e benefícios
The Mini holder and Pellicon® Mini Holder Fitting Kit Polypropylene is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA